Z285021
Glas-Col® Series O spherical heating mantle
for flask size, 5000 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
115 V
Caratteristiche
CSA approved
for flask size 5000 mL
Produttore/marchio commerciale
Glas-Col 100AO1143
Disponibilità
not available in EU
not available in EU
Uscita
600 W
Descrizione generale
Help to improve safety and efficiency. Cover the top and bottom of 1, 2, or 3-neck flask. Units 1L and larger have a secondary heating element in the top mantle. Not CE compliant.
Altre note
Must be used with power controller.
Note legali
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z285021-1EA | 4061833294390 |