Documenti fondamentali
Z284084
Sigma-Aldrich
Double Spinfin® magnetic stirring bar
size 19 mm × 16 mm
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37126-0034
Lunghezza
19 mm
Diametro
16 mm
Misura
19 mm × 16 mm
Descrizione generale
Disks have fins on top and bottom for complete agitation.
Note legali
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)