Z267694
Round crystal window
KRS-5, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
KRS-5
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
25 mm × 4 mm
Trasmittanza
10,000-36,000 (wavenumbers (cm-1))
Indice di rifrazione
n/D 2.37 (at 2 μm)
Descrizione generale
A soft crystal, deforms under pressure; good ATR material.
Cut and polished quality crystal windows.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)