Z151688
Polished IR crystal window
NaCl
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
NaCl
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
13 mm × 2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Use with magnetic holder (Z112488) for films, neat, or Nujol samples.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z151688-1EA | 4061833303269 |