Z263028
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 4 oz (125 mL), clear, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE flat liner
colorless bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Giunto
Joints threaded neck (22-400)
agenzia
suitable for EPA 1613
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216808
Capacità
4 oz (125 mL)
diam. × alt.
48 mm × 112 mm
Colore
clear
Descrizione generale
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)