Z262897
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 8 oz (250 mL), amber, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
amber bottle
glass bottle
round bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Giunto
Joints threaded neck (24-400)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216839
Capacità
8 oz (250 mL)
diam. × alt.
60 mm × 136 mm
Colore
amber
Descrizione generale
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)