Documenti fondamentali
Z256366
Sigma-Aldrich
Aldrich® bottle jacket
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Disponibilità
not available in EU
Descrizione generale
Provides virtually unbreakable, secondary containment for transport and storage of
chemicals. Meets OSHA Laboratory Standards (29CFR1910-1450).
  • Rugged PE construction
  • Solvent labels and levels clearly visible through jacket
  • Convenient, handle-locking mechanism keeps top and bottom of jacket locked together
  • Fits common 4 L solvent bottles
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)