Z247227
Coors™ porcelain crucible cover
cap size C, I.D. 49
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Dimens. tappo
C
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66124
Diam. int.
49
Descrizione generale
Coors™ porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Caratteristiche e vantaggi
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Altre note
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247227-6PAK | |
Z247227-1PAK | 4061833568798 |
Z247227-6X1PAK |