Documenti fondamentali
Z238732
PTFE blade for stirrer shafts
blade diam. 75 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 002.1075.1
Diametro pala
75 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
PTFE stirrer shaft shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
Z238716
PTFE stirrer shaft