Documenti fondamentali
Z231606
Duran® watch glasses
O.D. 80 mm
Sinonimo/i:
213214109
About This Item
Codice UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
D.E.
80 mm
Descrizione generale
With fused edges. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)