Documenti fondamentali
Z223557
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock
Screw-thread, joint: ST/NS 14/20, glass stopcock
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Materiali
glass stopcock
Giunto
joint: ST/NS14/20
Descrizione generale
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Linkage
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z223557-1EA4061832794280