Z222844
Quick-connect hose coupling
for tubing i.d., 1/4 in., Coupling
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Caratteristiche
for tubing i.d. 1/4 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Nickel-plated brass coupling and nipple. Simple push-to-connect operation. Suitable for both pressure and vacuum applications. Max. pressure: 508 psi, min. burst pressure: 2,030 psi. Temp. range: -40 to 100 °C (-40 to 212 °F).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z222844-1EA | 4061832331768 |