Z222364
Metal standard taper clip
joint size, 14
Descrizione generale
Nickel-plated spring-steel joint clips offer increased strength and resistance to heat and cracking over DelrinĀ® plastic type. Securely holds conical joints under pressure at temperatures up to 392 Ā°F (200 Ā°C). Will not scratch glassware.
Note legali
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni piĆ¹ recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi giĆ questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellāArchivio dei documenti.