Z222119
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 9.2 L
About This Item
Codice UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Branson 100-410-176
Capacità serbatoio
9.2 L
Descrizione generale
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 1800 Utrasonic Bath. Dimensions 250 mm x 190 mm x 150 mm.
Note legali
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)