Key Documents
Z222011
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Perforated Tray, stainless steel, tank capacity 1.9 L
About This Item
Codice UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Branson 100-410-160
Capacità serbatoio
1.9 L
Descrizione generale
Perforated stainless steel tray for use with Branson M series, model 1800 Utrasonic Bath.
Note legali
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)