Z214485
Aldrich® modified Davies condenser
jacket L 250 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Lunghezza camicia
250 mm
Descrizione generale
Additional internal cooling surface increases efficiency with negligible hold-up when used at a standard 75° angle.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z214485-1EA | 4061833639986 |