Documenti fondamentali
Z189987
ACE heavy-wall powder funnels
Mini-Lab, top diam. 60 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Giunto
joint ST/NS14/20
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 948810
Diametro sommità
60 mm
Descrizione generale
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)