Documenti fondamentali
Z188735
Supelco
Wheaton sample vials
clear, volume 16 mL, cap size 18 - 400, diam. × H 21 mm × 71 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
clear borosilicate glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 200 ea
Dimens. tappo
18 - 400
diam. × alt.
21 mm × 71 mm
Volume
16 mL
Colore
clear
Raccordi
thread for 18-400
Descrizione generale
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Black plastic caps Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 13-425, pkg of 200 ea
Supelco
Z106429
Black plastic caps