Z174521
Standard head for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Categorie correlate
Descrizione generale
A 50 mm immersion length thermometer is recommended.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z174521-1EA | 4061832131641 |