Documenti fondamentali
Z156523
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 50/30
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Materiali
stainless steel
Giunto
joint: SJ50/30
Categorie correlate
Descrizione generale
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)