Z154482
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm, with button: no
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Caratteristiche
for flask size 0.5 ‑ 12 L
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 807523
diam. × lung.
10 mm × 580 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z154482-1EA | 4061832347752 |