Documenti fondamentali
Z153893
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
bottle laboratory, lab bottle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
borosilicate glass 3.3
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Caratteristiche
autoclavable
without cap
Confezionamento
pack of 1 ea
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 21 805 44
Parametri
max. pressure (Not for use under pressure)
Capacità
500 mL
diam. × alt.
86 mm × 176 mm
Raccordi
GL 45 neck thread
Descrizione generale
Transparent plastic skin protects bottles from mechanical damage and leakage in case of breakage. Autoclavable to 135°C, but do not use water for cooling in autoclave.
Please note: Cap not included.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)