Z150711
Window for PerkinElmer® and Wilks holders
KBr, Drilled
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
KBr
rectangular
Descrizione
Polished
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
38.5 mm × 19.5 mm × 4 mm
Note legali
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)