Z137308
Ace pressure filter/drying funnel
capacity 60 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Descrizione
joint I.D. 40 mm
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 719046
Capacità
60 mL
Diam. disco
40 mm
Diam. filtro
40 mm
Dimensione pori
70-100 μm porosity
Descrizione generale
Complete with cap, funnel body, and FETFE® O-ring. Used for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a simple pressure filter funnel. O-ring joint between cap and body gives larger opening for easier access to contents.
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)