Z136786
Flex-Grip® stirrer chuck
fits shaft o.d., 10 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 812410
Descrizione generale
Nylon chuck for use with stirring shafts. Has flexible insert that allows for misalignment of shaft without danger of breakage. Fits 8mm motor shaft.
Note legali
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)