Z136131
Scienceware® heavy-duty pail
capacity 10 L (10.6 qt)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art
Alt. × diam. int.
12 in. × 9 5/8 in.
Capacità
10 L (10.6 qt)
Descrizione generale
PE with large pour spout. Has recessed bottom for better grip while pouring. Graduated inside in L.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)