Documenti fondamentali
BR72376
BRAND® bucket, PP
volume 12 L, H 300 mm
Sinonimo/i:
Buckets, Containers
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 72376
Altezza
300 mm
Volume
12 L
12000 mL
Descrizione generale
Without lid and with spout and reinforced rim and handle.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)