Documenti fondamentali
Z135631
Burette clamp
single
Sinonimo/i:
burette clamps, clamp lab, lab clamp
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Descrizione generale
Noncorroding HDPE. Concealed steel spring and rubber pads prevent slipping. Center clamp tightens to fit standard support rod; 1/2 and 3/8 in. bushings included.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)