Z127353
Cochranes Orbit size bond tube sets
assortment set
Sinonimo/i:
chemistry model sets, molecular model sets
About This Item
Codice UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Cochranes 0072
Descrizione generale
Components:
green, 3.5 cm (140)
green, 2.5 cm (140)
green, 2 cm (420)
green, 21 cm (10)
grey, 21 cm (3)
white, 21 cm (3)
red, 21 cm (3)
flexible white, 21 cm (5)
green, 3.5 cm (140)
green, 2.5 cm (140)
green, 2 cm (420)
green, 21 cm (10)
grey, 21 cm (3)
white, 21 cm (3)
red, 21 cm (3)
flexible white, 21 cm (5)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z127353-1PAK | 4061833010181 |