Z123633
Round crystal window
ZnS (Irtran-2), diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
Irtran-2
Composizione
ZnS (Irtran-2)
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
25 mm × 2 mm
Trasmittanza
17,000-72,000 (wavenumbers (cm-1))
Indice di rifrazione
n/D 2.26 (at 2 μm)
Categorie correlate
Descrizione generale
Cut and polished quality crystal windows.
Insoluble in water; withstands thermal and mechanical shocks; avoid strong oxidizers: fringes induced due to high refractive index.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z123633-1EA | 4061833303047 |