Documenti fondamentali
Z123323
Sigma-Aldrich
Paper insert
round hole, diam. 3.0 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiali
round hole
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Diametro
3.0 mm
Descrizione generale
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)