Documenti fondamentali
Z122467
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS14/20
Altezza
280 mm
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)