Z103071
Jacketed addition funnel
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
For use with dry-ice/acetone slush or other suitable coolant.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z103071-1EA | 4061832114538 |