Z102431
Double-ended needle
gauge 16, L 24 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science
Lunghezza
24 in.
Gauge
16
Descrizione generale
304 SS. One noncoring tip, one flat-cut end.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)