Documenti fondamentali
Z101540
Sigma-Aldrich
Large-capacity addition funnel
capacity 2 L, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Altezza
580 mm
D.E.
100 mm
Capacità
2 L
Descrizione generale
With pressure-equalization arm, 0-3 mm PTFE needle stopcock for precise addition-rate control, and 24/40 joints.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)