Z100870
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 16, L 24 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Descrizione
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science
Lunghezza
24 in.
Gauge
16
Descrizione generale
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)