Documenti fondamentali
Z116963
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 12, L 6 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Descrizione
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science
Lunghezza
6 in.
Gauge
12
Descrizione generale
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)