Documenti fondamentali
WHAWB120310
(25 FTA micro)
micro, 1 sample area per card, pkg of 25 cards
Sinonimo/i:
Carte FTA senza indicatore QIAcard
About This Item
Codice UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.22
Descrizione
FTA Micro Card with 1 sample area per card, 125 μL maximum volume/sample area, 125 μL maximum total volume/card
Produttore/marchio commerciale
Qiagen WB120310
Confezionamento
pkg of 25 cards
Compatibilità
suitable for (isolation, purification and storage of nucleic acids)
Descrizione generale
Le card FTA contengono sostanze chimiche che lisano le cellule, denaturano le proteine e proteggono gli acidi nucleici dalle nucleasi, dall′ossidazione e dal danno UV.
Different samples can be processed independently.
Applicazioni
Usare la tecnologia delle card FTA per un′ampia gamma di applicazioni:
Caratteristiche e vantaggi
  • μ
  • Membrane e organuli cellulari vengono lisati e gli acidi nucleici vengono rilasciati e intrappolati nelle fibre della matrice.
  • Prendere un ritaglio della card FTA, lavarlo con il reagente di purificazione FTA e sciacquarlo con tampone TE-1 (10 mM Tris-HCI, 0,1 mM EDTA, pH 8). Il DNA presente sul ritaglio lavato è pronto per l′uso in applicazioni quali PCR, analisi SNP e PCR in tempo reale. Dal momento che i prodotti della PCR rimangono nella soluzione, è possibile usare il ritaglio per più amplificazioni.
Altre note
L′integrità del campione è ottimizzata conservando le cartine FTA in un sacchetto multi-barriera con una bustina di essiccante.
Campo d′impiego: solo a scopo di ricerca interna.
Note legali
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from GE Healthcare for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protocolli
This page shows options for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Nucleic Acid Sample Preparation Methodology