WHA9916-1302
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.2 μm, pack of 100 ea
Sinonimo/i:
13 mm syringe filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone membrane
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
9916-1302
Diametro
13 mm
Dimensione pori
0.2 μm
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Altre note
Suitable for volumes of 10 mL or less
Note legali
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)