Documenti fondamentali
WHA69942504
Whatman® GD/XP syringe filters
polyethersulfone membrane
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z338435, syringe filter, syringe filters
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Dimensione pori:
0.45 μm
Diametro:
25 mm
Volume:
≤25 mL
Sterilità:
non-sterile
Materiali:
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Confezionamento:
pack of 150 ea
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Polypropylene prefilter
Confezionamento
pack of 150 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 6994-2504
Whatman Article No. 28420578 (US reference)
Diametro
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Caratteristiche e vantaggi
  • Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
  • Extremely low protein binding syringe filter
  • High loading volume for filtration of challenging samples
Compatibilità
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2