WHA68781304
Filtri da siringa Whatman® GD/X
polypropylene membrane, pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z277320, syringe filter, syringe filters
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene housing
polypropylene membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
glass fiber prefilter
Confezionamento
pk of 150 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva
Whatman 6878-1304
Whatman Article No. 28420520 (US reference)
Diametro
13 mm
Volume
≤10 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorie correlate
Compatibilità
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)