Key Documents
WHA68701304
Filtri da siringa Whatman® GD/X
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pkg of 150 ea
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z277266, syringe filter, syringe filters
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
glass fiber prefilter
Confezionamento
pkg of 150 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 6870-1304
Whatman Article No. 28420490 (US reference)
Diametro
13 mm
Volume
≤10 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorie correlate
Descrizione generale
Il filtro GD/X contiene un esclusivo stack di prefiltrazione di vetro borosilicato al 100%. Il prefiltro tratterrà le particelle fini fino a 0,7 μm, consentendo di filtrare campioni difficili con minore sforzo manuale.
il volume della campione filtrato è 3-7 volte superiore a quello ottenuto con una membrana non protetta. Alloggiamento PP. I filtri delle siringhe sono autoclavabili.
Membrane:
Acetato di cellulosa:
per soluzioni biologiche, elevata capacità di carico e basso legame con le proteine.
Nylon: per soluzioni acquose e organiche acquose
Polietersulfone: per siero, plasma e soluzioni di coltura tissutale
Polipropilene: flusso elevato per soluzioni acquose e organiche
Polisulfone: basso assorbimento proteico per sieri e plasma
PTFE: chimicamente inerte, bloccherà gli aerosol acquosi nei flussi gassosi
PVDF: la membrana più adatta per l′HPLC
Microfibra di vetro: borosilicato con elevata capacità di carico
Compatibilità
Suitable for filtering environmental and food analysis samples. Suitable for particulate laden sample preparation.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva