WHA67920404
Filtri da siringa Whatman® Puradisc 4
Puradisc 4 syringe filter, 0.45 μm, PVDF, 500/pk
Sinonimo/i:
Z672815, disposable syringe filters
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 500
Produttore/marchio commerciale
Whatman 6792-0404
Whatman Article No. 28420340 (US reference)
Diametro
4 mm
Superficie filtrante
0.2 cm2
Volume
≤2 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorie correlate
Descrizione generale
- Eight different material options
- Choice of 4 mm, 13 mm, and 30 mm syringe filter diameter to suit sample volume
- Range of pore sizes for retaining a variety of particles
- Optional sterile, medical-grade blister pack
- Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
Applicazioni
- Biomedical filtration
- Sterilization filtration
- HPLC sample preparation
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)