Key Documents
WHA1823915
Filtri in microfibra di vetro Whatman®, grado GF/D
sheets, L × W 460 mm × 570
Sinonimo/i:
Z752983
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiali
borosilicate glass
sheets
Confezionamento
pk of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1823-915
Whatman Article No. 28418421 (US reference)
Lungh. × largh.
460 mm × 570
Spessore
0.67 mm
Dimensione pori
2.7 μm
Descrizione generale
Per scopi di filtrazione generali, per filtrazione di solventi e come pre-filtro per prolungare la durata dei filtri a membrana. Elevata capacità di carico e resistenza in umido. Senza legante. Questi filtri uniscono alte portate a elevate capacità di carico e riescono a trattenere particelle molto fini. Vengono utilizzati piatti e resistono a temperature fino a 500 °C. Senza legante.
Caratteristiche e vantaggi
  • Thick filter media for increased loading capacity
  • Nominal particle retention of 2.7 µm
  • Can be used as a fine membrane prefilter
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)