Documenti fondamentali
WHA1823007
Whatman® glass microfiber grade GF/D prefilter discs 2.7 μm pore size
white, binder free, 0.67 mm thick, 100 ea, 7 mm diam
Sinonimo/i:
Z752967
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome del prodotto
Filtri in microfibra di vetro Whatman®, grado GF/D, circles, diam. 7 mm
Materiali
borosilicate glass
circles
Confezionamento
pk of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1823-007
Whatman Article No. 28418404 (US reference)
Diametro
7 mm
Spessore
0.67 mm
Dimensione pori
2.7 μm
Descrizione generale
Per scopi di filtrazione generali, per filtrazione di solventi e come pre-filtro per prolungare la durata dei filtri a membrana. Elevata capacità di carico e resistenza in umido. Senza legante. Questi filtri uniscono alte portate a elevate capacità di carico e riescono a trattenere particelle molto fini. Vengono utilizzati piatti e resistono a temperature fino a 500 °C. Senza legante.
Caratteristiche e vantaggi
  • Thick filter media for increased loading capacity
  • Nominal particle retention of 2.7 µm
  • Can be used as a fine membrane prefilter
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)