Documenti fondamentali
WHA10463032
Filtri da siringa certificati per HPLC Whatman® Spartan®
Spartan 13 mm syringe filter, regenerated cellulose, 0.45 μm, with Mini-Tip outlet, 500/pk
Sinonimo/i:
Z671231, disposable syringe filters
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Dimensione pori:
0.45 μm
Diametro:
13 mm
Volume:
≤10 mL
Sterilità:
non-sterile
Materiali:
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
Confezionamento:
pack of 500
Materiali
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 500
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10463032
Whatman Article No. 28415795 (US reference)
Diametro
13 mm
Volume
≤10 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
inlet fitting LLF
male Luer outlet (with mini tip)
outlet fitting Mini-tip
Compatibilità
suitable for (filtration of organic and aqueouse solutions in HPLC)
Descrizione generale
I filtri per siringhe SPARTAN assicurano risultati riproducibili della filtrazione di soluzioni organiche e acquose nell′HPLC. Per quanto concerne la coerenza tra lotti, la linea di filtri SPARTAN è testata e certificata per garantire l′assenza di sostanze che assorbono i raggi UV a lunghezze d′onda di 210 e 254 nm con acqua, metanolo e acetonitrile.
Applicazioni
  • Filtrazione di soluzioni organiche e acquose in HPLC con risultati riproducibili
  • Purificazione di soluzioni acquose e organiche
  • Filtrazione di soluzioni proteiche
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche
  • Unità filtrante pronta all′uso con membrana idrofila a basso legame proteico prodotta con cellulosa rigenerata
  • Eccellente resistenza chimica contro i solventi acquosi e organici per HPLC di tipo standard
  • I filtri per siringhe SPARTAN sono testati e certificati per garantire l′assenza di sostanze che assorbono i raggi UV a lunghezze d′onda di 210 e 254 nm con acqua, metanolo e acetonitrile.
  • Diametro di 13 mm con Mini-Tip
  • Diametro di 13 mm con volume morto estremamente ridotto < 10 μl
Vantaggi
  • Versatile: possibilità di impiego per qualsiasi applicazione che richiede una membrana idrofila, a basso legame proteico e chimicamente resistente
  • Qualità e coerenza tra i lotti documentate con risultati riproducibili
  • Diametro di 13 mm con uscita Mini-Tip ideale per la filtrazione in bottiglie per campioni molto piccole
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Spartan is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)