WHA10350437
Ditali per estrazione Whatman® in cellulosa di alta qualità
L × W 31 mm × 80 mm, thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
Z749850
Confezionamento
pk of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10350437
Whatman Article No. 28414727 (US reference)
Lungh. × largh.
31 mm × 80 mm
Spessore
1.0 mm
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)