WHA10342579
Whatman® Seed Testing Papers
Grade 3621, L × W 140 mm × 200 mm, pack of 100 sheets
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
light blue cellulose
Caratteristiche
Blotter
Confezionamento
pack of 100 sheets
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10342579
Lungh. × largh.
140 mm × 200 mm
Grammatura
700
Caratteristiche e vantaggi
- Grade 3621 blotter
- Light blue in color
- For seed testing applications
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)