Documenti fondamentali
W6365
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-1-13C
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Acetic acid-1-13C sodium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3 13CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
83.03
Beilstein:
4335203
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Grado
cGMP
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)