Documenti fondamentali
W478100
Sigma-Aldrich
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
≥95%
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.65
Numero FEMA:
4781
Beilstein:
3685824
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organolettico:
odorless
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Punto di fusione
142 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)